Få mere at vide
(R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine |
| Navn note | 95%, (98% e.e.) |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 110°C |
| Farve | White |
| Enantiomert overskud | 97.5% min. (HPLC) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |