Få mere at vide
(R)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine |
| CAS | 135065-71-3 |
| Molekylær formel | C10H19NO4 |
| MDL nummer | MFCD09260605 |
| Synonym | r-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, r-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, r-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-r-morpholin-2-yl methanol, r-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, ksc496k2p, r-4-n-boc-2-morpholinemethanol, r-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine |
| InChI nøgle | FJYBLMJHXRWDAQ-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(CO)C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)morpholin-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.27 |
| Mængde | 1 g |
| Show More |