Få mere at vide
(R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15489475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489475 5 g 5g
15479475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51965.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 115962-35-1 | C15H18NO4 | 276,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115962-35-1
Molekylær formel C15H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 276.31
MDL nummer MFCD00143818
InChI nøgle HFPVZPNLMJDJFB-GFCCVEGCSA-M
Synonym boc-d-tic-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3r-2-tert-butoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r---n-boc-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, r---2-tertbutoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, boc-d-tic, ambotzbaa1055
PubChem CID 688607
IUPAC navn (3R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 277.32
Procent renhed 98%