Få mere at vide
(R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(N-methylacetamido)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(N-methylacetamido)propanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)16(2)13(10-19-3)14(18)15-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,18)/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 264.15 |
| Procent renhed | >95% |