Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-N α-Dimethylbenzylamine |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.9240g/mL |
| Kogepunkt | 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 61°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |