Få mere at vide
(R)-(+)-N alpha-Dimethylbenzylamine, 99+%
Artikelnummer. 10386624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386624 5 g Glass bottle 5g
10557624 1 g Glass bottle 1g
2 options
Artikelnummer. 10386624
Marque: Thermo Scientific Acros 395850050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5933-40-4 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5933-40-4
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00044966
InChI nøgle RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-n-methyl-1-phenylethanamine, r-+-n,alpha-dimethylbenzylamine, r-n-methyl-alpha-phenylethylamine, methyl 1r-1-phenylethyl amine, r-+-n-methyl-1-phenylethylamine, unii-7iz3431sc3, r-+-n,a-dimethylbenzylamine, r-+-n,, a-dimethylbenzylamine, benzenemethanamine, n,alpha-dimethyl-, alphar, 1r-n-methyl-1-phenylethanamine
PubChem CID 2060888
IUPAC navn (1R)-N-methyl-1-phenylethanamine
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)NC
Spécification
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-N α-Dimethylbenzylamine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9240g/mL
Kogepunkt 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH(CH3)NHCH3
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.924
Specifik rotation +63° to +65° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.