missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-N-Acetyl-6-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Acetyl-6-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 220246-81-1 |
| Molekylær formel | C13 H15 N3 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-8-7-12(18)15-16-13(8)10-3-5-11(6-4-10)14-9(2)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,18)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NC(=O)C)cc2 |
| IUPAC navn | N-[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.28 |
| Formel vægt | 245.1164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?