missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-N-(1-Carboxyethyl)-D-norvaline 1-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-(1-Carboxyethyl)-D-norvaline 1-Ethyl Ester |
| CAS | 145682-38-8 |
| Molekylær formel | C10H19NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(1R)-1-Carboxyethyl]-D-norvaline 1-Ethyl Ester, (R)-2-(((R)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl)amino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-6-8(10(14)15-5-2)11-7(3)9(12)13/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OCC)[C@H](N[C@H](C)C(O)=O)CCC |
| IUPAC navn | (2R)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.1314 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?