Få mere at vide
(R)-Muscone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Muscone |
| CAS | 10403-00-6 |
| Molekylær formel | C16 H30 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3R)-3-Methylcyclopentadecanone, (-)-(3R)-3-Methylcyclopentadecanone, (-)-(R)-3-Methylcyclopentadecanone, (-)-3-Methylcyclopentadecanone, (-)-Muscone, (R)-(-)-Muscone, (R)-3-Methyl-1-cyclopentadecanone, (R)-3-Methylcyclopentadecanone, (R)-Muscone, l-Muscone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1 |
| IUPAC navn | (3R)-3-methylcyclopentadecanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.41 |
| Formel vægt | 238.2297 |