Få mere at vide
R-Mevalonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-Mevalonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 96949-03-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H11NaO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R)- 3,5-Dihydroxy-3-methylpentanoic Acid, (R)-3,5-Dihydroxy-3-methylvaleric Acid Sodium Salt, (R)-(-)-Mevalonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4.Na/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9;/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | OCC[C@](O)(C)CC(O[Na])=O |
| IUPAC navn | sodium (R)-3,5-dihydroxy-3-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.14 |
| Vis mere |