Få mere at vide
(R)-α-Methylphenylalanine hydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 11915381
Brand: Thermo Scientific Acros 441295000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17350-84-4
Molekylær formel C10H13NO2·xH2O
Molekylvægt (g/mol) 197.23
InChI nøgle HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
PubChem CID 7023409
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
SMIL CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >233°C
Farve White to Yellow
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 500 mg
Specifik rotation 18
Formel vægt 197.23
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate