Få mere at vide
(R)-α-Methylphenylalanine hydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | (R)-α-Methylphenylalanine hydrate |
| Navn note | 98% ee |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | >233°C |
| Farve | White to Yellow |
| Enantiomert overskud | 98.0% min. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 mg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto