Få mere at vide
R-Mannostatin A, Hydrochloride (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-Mannostatin A, Hydrochloride |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S.ClH/c1-11-6-2(7)3(8)4(9)5(6)10;/h2-6,8-10H,7H2,1H3;1H/t2-,3+,4+,5+,6+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 215.0383 |