Få mere at vide
(R)-(-)-Mandelic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Mandelic Acid |
| CAS | 611-71-2 |
| Smeltepunkt | 130°C to 132°C |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C6H5CH(OH)COOH |
| MDL nummer | MFCD00064251 |
| Synonym | (R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid, (R)-(-)-Mandelic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |