Få mere at vide
(R)-(-)-Mandelsyre, ChiPros 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 11329655
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329655 5 g 5g
11339655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19116.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-71-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064251
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Mandelic acid
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Beilstein 2691094
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥99%
Mængde 5 g
Optisk rotation -153° (c=5 in Water)
Følsomhed Lysfølsom