Få mere at vide
(R)-(-)-mandelsyre 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-154642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10417673
Brand: Thermo Scientific Acros 125320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-71-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064251
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Mandelic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 130°C to 135°C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige-gul til hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel C6H5CH(OH)CO2H
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98.5%
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.