Få mere at vide
(R)-(-)-Mandelic acid, 98%
Artikelnummer. p-7022137
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11407836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14767.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
(R)-(-)-Mandelsyre, bruges som en antiseptisk ingrediens, især mod urinvejsinfektioner. Mandelsyre og dens derivater bruges til at anvende de dobbelte aktiviteter som et antibakterielt middel og som et antialdringsmiddel. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af målmolekyler til andre anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
Solubility
It is partly soluble in water, freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Stable under ordinary conditions. Incompatabile to strong bases, strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-71-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064251
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMIL O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Mandelic acid
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Beilstein 2691094
Opløselighedsinformation It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Mængde 5 g
Optisk rotation -153° (c=5 in Water)
Følsomhed Light sensitive