Få mere at vide
(R)-(-)-Mandelsyre, 98%
Beskrivelse
(R)-(-)-Mandelsyre, bruges som en antiseptisk ingrediens, især mod urinvejsinfektioner. Mandelsyre og dens derivater bruges til at anvende de dobbelte aktiviteter som et antibakterielt middel og som et antialdringsmiddel. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af målmolekyler til andre anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(-)-Mandelsyre, bruges som en antiseptisk ingrediens, især mod urinvejsinfektioner. Mandelsyre og dens derivater bruges til at anvende de dobbelte aktiviteter som et antibakterielt middel og som et antialdringsmiddel. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af målmolekyler til andre anvendelser.
Opløselighed Det er delvist
opløseligt i vand, frit opløseligt i isopropyl og ethylalkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Stabil under almindelige forhold. Uforligelig med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Mandelic acid |
| Smeltepunkt | 130 °C til 134 °C |
| Mængde | 100 g |
| Optisk rotation | -153° (c=5 i vand) |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Det er delvist opløseligt i vand, frit opløseligt i isopropyl og ethylalkohol. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 98% |