Få mere at vide
(R)-(-)-Mandelsyre, 98%
Artikelnummer. 11417836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417836 25 g 25g
11407836 5 g 5g
11427836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14767.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
(R)-(-)-Mandelsyre, bruges som en antiseptisk ingrediens, især mod urinvejsinfektioner. Mandelsyre og dens derivater bruges til at anvende de dobbelte aktiviteter som et antibakterielt middel og som et antialdringsmiddel. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af målmolekyler til andre anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-Mandelsyre, bruges som en antiseptisk ingrediens, især mod urinvejsinfektioner. Mandelsyre og dens derivater bruges til at anvende de dobbelte aktiviteter som et antibakterielt middel og som et antialdringsmiddel. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af målmolekyler til andre anvendelser.
Opløselighed Det er delvist
opløseligt i vand, frit opløseligt i isopropyl og ethylalkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Stabil under almindelige forhold. Uforligelig med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-71-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064251
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Mandelic acid
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Beilstein 2691094
Opløselighedsinformation It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Mængde 25 g
Optisk rotation -153° (c=5 in Water)
Følsomhed Lysfølsom
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-(-)-Mandelic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Mandelic acid