Få mere at vide
(R)-Lofexidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Lofexidine |
| CAS | 81447-78-1 |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl2 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-[(1R)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, (R)-, 2-[(1R)-1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole, (-)-Lofexidine, (R)-(-)-Lofexidine, Levlofexidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2 |
| IUPAC navn | 2-[(1R)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.13 |
| Formel vægt | 258.0327 |