Få mere at vide
(R)-Lisofylline, TRC
Artikelnummer. 30483769
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30483769 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30483769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4690401MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lisofylline
CAS 100324-81-0
Molekylær formel C13 H20 N4 O3
Mængde 1 mg
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-, (R)-, 3,7-Dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, (R)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, (R)-Lisofylline, (R)-Lisophylline, CT 1501R, Lisofylline, Lisophylline, ProTec
InChI formel InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC navn 1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethylpurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Formel vægt 280.1535