Få mere at vide
(R)-Lisinopril Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Lisinopril Sodium Salt |
| CAS | 1356019-70-9 |
| Molekylær formel | C21H31N3NaO5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (R)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium, N2-[(1R)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium |
| SMIL | O=C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)[C@H](CCCCN)N[C@@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2.[Na] |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.48 |