missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Lisinopril Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Lisinopril Sodium Salt |
| CAS | 1356019-70-9 |
| Molekylær formel | C21H31N3NaO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium, N2-[(1R)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium |
| SMIL | O=C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)[C@H](CCCCN)N[C@@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2.[Na] |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.48 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?