Få mere at vide
(R)-Linezolid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Linezolid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 337.1438 |
| Procent renhed | >95% |