Få mere at vide
(R)-Linezolid, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-Linezolid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Linezolid |
| CAS | 872992-20-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Linezolid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-{[(R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide, Acetamide, N-[[(5R)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (R)-Linezolid, N-[[(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC navn | N-[[(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide |
| Vis mere |