Få mere at vide
(R)-Linezolid, Mikromol™
Artikelnummer. 18060940
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18060940 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R)-Linezolid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Linezolid
CAS 872992-20-6
Analyt- eller komponentnavne (R)-Linezolid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-{[(R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide, Acetamide, N-[[(5R)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (R)-Linezolid, N-[[(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1
SMIL CC(=O)NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC navn N-[[(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 337.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 337.1438 g/mol