Få mere at vide
(R)-(-)-Linalool, 95% (sum of enantiomers)
Artikelnummer. 10643415 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643415 25 g Glasflaske 25g
10421864 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643415 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428310250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-91-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-91-0
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00135469
InChI nøgle CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Synonym --linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
PubChem CID 443158
ChEBI CHEBI:28
IUPAC navn (3R)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMIL CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Linalool
Navn note 95% (sum of enantiomers)
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8620g/mL
Kogepunkt 196.0°C to 198.0°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Merck Index 15, 5550
Specifik vægtfylde 0.862
Specifik rotation -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95% (sum of enantiomers)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Linalool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.