Få mere at vide
(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890391
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890391 100 mL
15800401 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890391 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8184070100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-27-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Tekniske data
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.84 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 177°C to 178°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00062991
Mængde 100 mL
Synonym (R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-(+)-Limonene