Få mere at vide
(R)-(+)-Limonene, 96%
Artikelnummer. p-7044128
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11391687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04733.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Chiral byggesten. Biologisk nedbrydeligt opløsningsmiddel. Limonene bruges som opløsningsmiddel til filamentsmeltet 3D-print, i kosmetiske produkter, som duft og som biobrændstof. Det er nyttigt til at fremme vægttab, forebygge kræft, behandle kræft og behandle bronkitis. Det finder også anvendelse i fødevarer, drikkevarer, tyggegummi, som et smagsstof og et krympemiddel til at opløse polystyren. Det fungerer som et chiralt mellemprodukt til naturlig produktsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Limonene bruges som opløsningsmiddel til filamentsmeltet 3D-print, i kosmetiske produkter, som duft og som biobrændstof. Det er nyttigt til at fremme vægttab, forebygge kræft, behandle kræft og behandle bronkitis. Det finder også anvendelse i fødevarer, drikkevarer, tyggegummi, som et smagsstof og et krympemiddel til at opløse polystyren. Det fungerer som et chiralt mellemprodukt til naturlig produktsyntese og som et insektafvisende middel.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, ether og carbondisulfid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-27-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00062991
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Limonene
Navn note stabilized
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.841
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.473
Mængde 100 mL
FN nummer UN2052
Beilstein 2204754
Merck Index 14,5493
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Optisk rotation +115° (c=10 in Ethanol)
Formel vægt 136.23
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: D-Limonene