Få mere at vide
(R)-(+)-Limonen, 96%
Artikelnummer. 11301697
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301697 500 mL 500ml
11391687 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04733.AP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136,24 g/mol
Chiral byggesten. Biologisk nedbrydeligt opløsningsmiddel. Limonene bruges som opløsningsmiddel til filamentsmeltet 3D-print, i kosmetiske produkter, som duft og som biobrændstof. Det er nyttigt til at fremme vægttab, forebygge kræft, behandle kræft og behandle bronkitis. Det finder også anvendelse i fødevarer, drikkevarer, tyggegummi, som et smagsstof og et krympemiddel til at opløse polystyren. Det fungerer som et chiralt mellemprodukt til naturlig produktsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Limonene bruges som opløsningsmiddel til filamentsmeltet 3D-print, i kosmetiske produkter, som duft og som biobrændstof. Det er nyttigt til at fremme vægttab, forebygge kræft, behandle kræft og behandle bronkitis. Det finder også anvendelse i fødevarer, drikkevarer, tyggegummi, som et smagsstof og et krympemiddel til at opløse polystyren. Det fungerer som et chiralt mellemprodukt til naturlig produktsyntese og som et insektafvisende middel.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, ether og carbondisulfid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-27-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00062991
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Limonene
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt -74 °C
Tæthed 0.841
Kogepunkt 177 °C til 178 °C
Flammepunkt 48 °C (118 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.473
Mængde 500 mL
FN nummer 2052
Beilstein 2204754
Merck Index 14,5493
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform, ether og carbondisulfid. Ublandelig med vand.
Optisk rotation +115° (c=10 i ethanol)
Formel vægt 136.23
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene