missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Limonene 1,2-epoxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Limonene 1,2-epoxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 203719-54-4 |
| Molekylær formel | C10H16O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (R)-Limonene Epoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1 |
| IUPAC navn | (3R)-6-methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?