Få mere at vide
(R)-Ketorolac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491008
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491008 5 mg 5mg
16418538 10 mg -
16403796 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0580B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress (R)-Ketorolac is the R-enantiomer of Ketorolac, shows potent analgesic activity, reduces ulcerogenic potential. (R)-Ketorolac is inactive on COX.
(R)-Ketorolac is the R-enantiomer of Ketorolac, shows potent analgesic activity, reduces ulcerogenic potential. (R)-Ketorolac is inactive on COX.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Ketorolac
CAS 66635-93-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13NO3
Mængde 5 mg
Synonym (+)-Ketorolac
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (391.74 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2CC[C@H]3C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 255.27
Formel vægt 255.27
Procent renhed 98.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation