Få mere at vide
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer, MedChemExpress
Beskrivelse
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer is the stereoisomer of (+)-JQ1. (+)-JQ1 potently decreases expression of both BRD4 target genes, whereas (R)-(-)-JQ1 Enantiomer has no effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-JQ1 Enantiomer |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1268524-71-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClN4O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.82 mM) |
| SMIL | O=C(C[C@H]1N=C(C2=C(N3C1=NN=C3C)SC(C)=C2C)C4=CC=C(C=C4)Cl)OC(C)(C)C |
| Vis mere |