Få mere at vide
(R)-Irofulven, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Irofulven |
| CAS | 158440-71-2 |
| Molekylær formel | C15H18O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (6'R)-6'-Hydroxy-3'-(hydroxymethyl)-2',4',6'-trimethylspiro[cyclopropane-1,5'-[5H]inden]-7'(6'H)-one, (-)-(Hydroxymethyl)acylfulvene, (-)-Irofulven, HMAF, MGI 114, NSC 683863 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O3/c1-8-6-10-12(11(8)7-16)9(2)15(4-5-15)14(3,18)13(10)17/h6,16,18H,4-5,7H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=C(CO)C2=C(C)C3(CC3)[C@@](C)(O)C(=O)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.31 |