Få mere at vide
(R)-(+)-Indoline-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466570
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466570 1 g -
15443737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27626.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98167-06-7
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00792496
InChI nøgle QNRXNRGSOJZINA-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-indoline-2-carboxylic acid, r-+-indoline-2-carboxylic acid, 2r-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, r---indoline-2-carboxylic acid, 2r-indoline-2-carboxylic acid, r-+-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, r-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2r, pubchem20604
PubChem CID 6928266
IUPAC navn (2R)-2,3-dihydro-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Indoline-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽177°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 163.18
Procent renhed 97%