Få mere at vide
(R)-(-)-Ibuprofen, TRC
Artikelnummer. 30040818
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040818 100 mg
30004807 250 mg
30009802 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI140005100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51146-57-7
Molekylær formel C13 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (R)-, (-)-Ibuprofen, (-)-Ibuprophen, (-)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (R)-(-)-Ibuprofen, (R)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (R)-Ibuprofen, (αR)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, R-(-)-p-Isobutylhydratropic acid, l-Ibuprofen
IUPAC navn (2R)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Ibuprofen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Formel vægt 206.1307
Procent renhed >95%