Få mere at vide
(R)-(-)-Ibuprofen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16421346 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16421346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY78131B
MedChemExpress (R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation; (R)-(-)-Ibuprofen exhibits anti-inflammatory and antinociceptive effects.
(R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Ibuprofen
Fysisk form Solid
CAS 51146-57-7
Farve Off-White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H18O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (R)-Ibuprofen
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.78 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Formel vægt 206.28
Procent renhed 98.49%