Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-HA-966
Beskrivelse
Antagonist/partial agonist at the glycine site of the NMDA receptor; able to cross the blood-brain barrier.
S-enantiomer also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-HA-966 |
| CAS | 123931-04-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C4H8N2O2 |
| Formel vægt | 116.12 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |