Få mere at vide
(R)-(-)-Gossypol acetic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099434
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16452637
Brand: Medchem Express HY15464A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress (R)-(-)-Gossypol acetic acid (AT-101 (acetic acid)) is the levorotatory isomer of a natural product Gossypol. AT-101 is determined to bind to Bcl-2, Mcl-1 and Bcl-xL proteins with Kis of 260±30 nM, 170±10 nM, and 480±40 nM, respectively.
(R)-(-)-Gossypol acetic acid (AT-101 (acetic acid)) is the levorotatory isomer of a natural product Gossypol. AT-101 is determined to bind to Bcl-2, Mcl-1 and Bcl-xL proteins with Kis of 260±30 nM, 170±10 nM, and 480±40 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Gossypol acetic acid
Fysisk form Solid
CAS 866541-93-7
Farve Dark Brown
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34O10
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym AT-101 (acetic acid) (-)-Gossypol acetic acid (R)-Gossypol acetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2C(C=O)=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=[C@]1[C@]3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O.CC(O)=O.[R]
Molekylvægt (g/mol) 578.61
Formel vægt 578.61
Procent renhed 96.98%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.