Få mere at vide
(R)-(-)-glycidylnosylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10534664 10 g Glasflaske 10g
10379300 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10534664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296410100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115314-17-5 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115314-17-5
Molekylær formel C9H9NO6S
Molekylvægt (g/mol) 259.23
MDL nummer MFCD00013436
InChI nøgle AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---glycidyl nosylate, r-glycidyl nosylate, r-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, r-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6393, oxiranylmethyl r-3-nitrobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, r
PubChem CID 146513
IUPAC navn [(2R)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzensulfonat
SMIL C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand −21.5° (20°C c=2,CHCl3)
Specifik rotation -21.5
Formel vægt 259.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.