Få mere at vide
(R)-(+)-Glycidol(>90%), TRC
Artikelnummer. 30137051
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137051 25 g
30009608 10 g
30010656 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61569525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57044-25-4
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Synonym (R)-Oxiranemethanol, (+)-2,3-Epoxy-1-propanol, (+)-Glycidol, (2R)-Oxiranemethanol, (2R)-2-Oxiranylmethanol, (R)-1-Oxiranyl-methanol, (R)-2-Oxiranemethanol, (R)-2-Oxiranemethanol, (R)-Glycidol, (R)-Oxiran-2-ylmethanol, 2(R)-2,3-Epoxypropanol, 2,3-Anhydro-sn-glycerol, R-Glycidyl Alcohol;
IUPAC navn [(2R)-oxiran-2-yl]methanol
SMIL OC[C@@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Glycidol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
Formel vægt 74.0368