Få mere at vide
(R)-glycidinsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30391483
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30391483 10 g
1 options
Artikelnummer. 30391483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61530010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 10 g
Synonym (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1CO1
IUPAC navn methyl (2R)-oxiran-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.0317