Få mere at vide
(R)-(-)-Flurbiprofen, 97%
Artikelnummer. 10698350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10698350 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10698350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434490010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51543-40-9 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Flurbiprofen
CAS 51543-40-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106.0°C to 110.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C15H13FO2
MDL nummer MFCD00869714
Mængde 1 g
Merck Index 15,9196
Specifik rotationstilstand − 40.00 (19.10°C c=1 in CHCl3)
Specifik rotation -40
Synonym tarenflurbil, r-flurbiprofen, flurizan, r-2-flurbiprofen, unii-501w00oowa, r-2-flubiprofen, r---flurbiprofen, --2r-2-2-fluorobiphenyl-4-yl propanoic acid, r---2-fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
InChI nøgle SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
SMIL CC(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 244.27
PubChem CID 92337
ChEBI CHEBI:38666
Formel vægt 244.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Fluoro-a-methyl-4-biphenylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.