Få mere at vide
(R)-(+)-Felodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Felodipine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |