missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R-(+)-Etomoxir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(+)-Etomoxir |
| CAS | 124083-20-1 |
| Molekylær formel | C17 H23 Cl O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| IUPAC navn | ethyl (2R)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vægt | 326.1285 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?