missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-(+)-Etomoxir, TRC

Artikelnummer. 30373252
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373252 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9335055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-(+)-Etomoxir
CAS 124083-20-1
Molekylær formel C17 H23 Cl O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3/t17-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1
IUPAC navn ethyl (2R)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Formel vægt 326.1285
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.