Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Artikelnummer. 18752564
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752564 10 mg
18732794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4539/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Carnitine palmitoyltransferase I (CPT1) inhibitor
Inhibitor of carnitine palmitoyltransferase I (CPT1); inhibits β-oxidation in mitochondria. Shown to inhibit cardiolipin biosynthesis from exogenous fatty acid in H9c2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828934-41-4
Molekylær formel C15H19ClNaO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Mængde 10 mg
Formel vægt 320.74
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 321.75