Få mere at vide
(R)-(-)-Etodolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Etodolac |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 287.152 |