Få mere at vide
(R)-Etiracetam Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Etiracetam Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 171.0895 |