Få mere at vide
(R)-Equol, MedChemExpress
Beskrivelse
(R)-Equol is an agonist of both ERα and ERβ with Kis of 27.4 and 15.4 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Equol |
| CAS | 221054-79-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (+)-Equol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | OC1=CC=C2C[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Vis mere |