Få mere at vide
(R)-Epichlorhydrin, TRC
Artikelnummer. 30382427
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382427 10 g
30382335 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58230510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51594-55-9
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
Synonym (2R)-(Chloromethyl)oxirane, (-)-2-(Chloromethyl)oxirane, (-)-Epichlorohydrin, (2R)-2-(Chloromethyl)oxirane, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(Chloromethyl)oxirane, (R)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
IUPAC navn (2R)-2-(chloromethyl)oxiran
SMIL ClC[C@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Epichlorohydrin
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Formel vægt 92.0029